Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 1 Peptide
Código de producto. 12070176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Ensayos de 800 x 20 µL
Tamaño de la unidad:
800 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12070176 Ensayos de 800 x 20 µL 800 reacciones
1 options
Código de producto. 12070176 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV3190
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Kit de ensayo de cinasa Z'-LYTE™ - péptido de tirosina 1
Sustrato péptido etiquetado con cumarina y fluoresceína que puede utilizarse para la detección de la cinasa en un formato sin anticuerpos. Este péptido se basa en un sustrato péptido óptimo para SRC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Z´-LYTE
Objetivo Tirosina cinasas
Para utilizar con (aplicación) FRET
ensayo Ensayo de tirosina quinasa
Contenido y almacenamiento Los kits de ensayo de cinasa Z´-LYTE™ contienen todos los reactivos necesarios para realizar las pruebas primarias o secundarias. La mayoría de los componentes del kit deben almacenarse a - 20 °C y algunos componentes del kit deben almacenarse a - 80 °C. Consulte COA para obtener instrucciones de almacenamiento específicas.
Entrada del ensayo Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos)
Etiqueta o tinte Metilocumarina
Tipo de producto Kit de ensayo de quinasa
Cantidad Ensayos de 800 x 20 µL
Formato Placa de 384 pocillos
Tipo de muestra Sustrato de Src (EEEIYGEFE)
Excitación/emisión 405⁄465-535
N.º de reacciones 800 reacciones
Referencias Nature, 373, pp. 536-9 (1995)
Presentación de datos Extremo
Condiciones de envío Hielo seco
Sustrato Sustrato basado en péptidos
Entrada diana CSF1R, NTRK2, PTK6, IGF1R, MATK, NTRK3, ROS1, BMX, PTK2B, EPHA3, EPHB4, ERBB4, KDR, NTRK1, SRMS, FRK, ITK, BTK, FES, BLK1, EPHA5
Quinasas validadas BLK1, BMX, BTK, CSF1R, EPHA3, EPHA5, EPHB4, ERBB4, FES, FRK, IGF1R, ITK, KDR, MATK, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PTK2B, PTK6, ROS1, SRMS