Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 9 Peptide
Código de producto. 12010186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Ensayos de 800 x 20 µL
Tamaño de la unidad:
800 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12010186 Ensayos de 800 x 20 µL 800 reacciones
1 options
Código de producto. 12010186 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV3324
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Kit de ensayo de quinasa Z'-LYTE - Ser/Thr 9 péptido
Sustrato péptido etiquetado con cumarina y fluoresceína que puede utilizarse para la detección de la cinasa en un formato sin anticuerpos. Este péptido se basa en el glucógeno sintasa I, que contiene Ser-641.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Objetivo Serina/treonina cinasa
Para utilizar con (aplicación) FRET
ensayo Ensayo de serina/treonina cinasa
Contenido y almacenamiento Los kits de ensayo de cinasa Z´-LYTE™ contienen todos los reactivos necesarios para realizar las pruebas primarias o secundarias. La mayoría de los componentes del kit deben almacenarse a - 20 °C y algunos componentes del kit deben almacenarse a - 80 °C. Consulte COA para obtener instrucciones de almacenamiento específicas.
Entrada del ensayo Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos)
Etiqueta o tinte Metilocumarina
Tipo de producto Kit de ensayo de quinasa
Cantidad Ensayos de 800 x 20 µL
Formato Placa de 384 pocillos
Tipo de muestra Glucógeno sintasa I (PRPASVPP(pS)P(pS))
Excitación/emisión 405⁄465-535
N.º de reacciones 800 reacciones
Referencias JBC, 279, pp.2490-2498 (2004)
Presentación de datos Extremo
Condiciones de envío Hielo seco
Sustrato Sustrato basado en péptidos
Entrada diana GSK3A, GSK3B, HIPK1, DYRK4, CLK1, DYRK3
Quinasas validadas CLK1, DYRK3, DYRK4, GSK3A, GSK3B, HIPK1
Línea de productos Z´-LYTE