Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 6 Peptide
Código de producto. 12050176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Ensayos de 800 x 20 µL
Tamaño de la unidad:
800 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12050176 Ensayos de 800 x 20 µL 800 reacciones
1 options
Código de producto. 12050176 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV3179
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Kit de ensayo de quinasa Z'-LYTE - Ser/Thr 6 péptido
Sustrato péptido etiquetado con cumarina y fluoresceína que puede utilizarse para la detección de la cinasa en un formato sin anticuerpos. Este péptido contiene una secuencia consensuada R-X-R-X-X-S-Hyd, donde Hyd es un residuo hidrofóbico voluminoso, y X es cualquier residuo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Z´-LYTE
Objetivo Serina/treonina cinasa
Para utilizar con (aplicación) FRET
ensayo Ensayo de serina/treonina cinasa
Contenido y almacenamiento Los kits de ensayo de cinasa Z´-LYTE™ contienen todos los reactivos necesarios para realizar las pruebas primarias o secundarias. La mayoría de los componentes del kit deben almacenarse a - 20 °C y algunos componentes del kit deben almacenarse a - 80 °C. Consulte COA para obtener instrucciones de almacenamiento específicas.
Entrada del ensayo Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos)
Etiqueta o tinte Metilocumarina
Tipo de producto Kit de ensayo de quinasa
Cantidad Ensayos de 800 x 20 µL
Formato Placa de 384 pocillos
Excitación/emisión 405⁄465-535
N.º de reacciones 800 reacciones
Presentación de datos Extremo
Condiciones de envío Hielo seco
Categoría de investigación Transducción de señal
Sustrato Sustrato basado en péptidos
Entrada diana SGK, SGK2, RPS6KA3, AKT2, RPS6KA1, AKT1, CLK2, PDK1, RPS6KA2, SGKL, AKT3
Quinasas validadas AKT1, AKT2, AKT3, CLK2, PDK1, RPS6KA1, RPS6KA2, RPS6KA3, SGK, SGK2, SGKL