Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de quinasa Z'-LYTE™ - péptido Ser/Thr 3
Código de producto. 12020176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
800 x 20 μl
Tamaño de la unidad:
800 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12020176 800 x 20 μl 800 reacciones
1 options
Código de producto. 12020176 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PV3176
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Sustrato péptido etiquetado con cumarina y fluoresceína que puede utilizarse para la detección de la quinasa en un formato sin anticuerpos.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon bovine MBP Thr-97 derived peptide, containing a P-X-(S/T)-P consensus sequence, where X is any residue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de ensayo de quinasa Z'-LYTE™ - péptido Ser/Thr 3, ensayos 800 x 20 μl, 800 reacciones, excitación a 405/465 nm, emisión a 535 nm, etiqueta de metilocomarina, técnica de FRET, enzima diana de las quinasas de serina/treonina, propiedades del sustrato basadas en el péptido, lectura de criterio de valoración, utilizado para el sector farmacéutico y biofarmacéutico y para ensayos y análisis de proteínas
Línea de productos Z-LYTE
Para utilizar con (aplicación) FRET
Incluye Todos los reactivos necesarios para realizar las pantallas primarias o secundarias
Volumen de muestra 800 x 20 μl
Contenido y almacenamiento 80 °C
ensayo Ensayo de serina/treonina quinasa
Entrada del ensayo Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos)
Tipo de producto Kit de ensayo de cinasa Z'-LYTE™ - péptido Ser/Thr 3
Cantidad 800 x 20 μl
Formato Placa de 384 pocillos
Excitación/emisión 405/465, 535
Etiqueta o tinte Metilocumarina
N.º de reacciones 800 reacciones
Presentación de datos Punto final
Referencias BBRC vol. 61, pp 559-563 (1974), JBC, vol 252, p 4888 (1978)
Condiciones de envío Hielo seco
Fuente MBP bovina, péptido S5 derivado de Thr-97, secuencia de consenso Pro-X-(Ser⁄Thr)-Pro (APRTPGGRR)
Propiedades de sustrato Sustrato basado en péptidos
Entrada diana MAPK13, MAP2K1, MAP2K6, MAPK1, MAP3K8, BRAF, MAP2K2, MAPK12, MAPK3, BRAF V599E
Enzima diana Serina/treonina quinasa
Quinasas validadas BRAF, MAPK1, MAPK3, MAPK12, MAPK13, MAP2K1, MAP2K2, MAP3K6, MAP2K8