Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de quinasa Z'-LYTE™ - péptido Ser/Thr 22
Código de producto. 10796323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
800 x 20 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 800
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10796323 800 x 20 μl paquete de 800
1 options
Código de producto. 10796323 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PV4572
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon CDK7, containing Ser-161.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon CDK7, containing Ser-161.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de ensayo de quinasa peptídica Z'-LYTE™ Ser/Thr 22, 800 x 20 μl, 800 rxns, tipo de ensayo de serina/treonina quinasa, sustrato basado en péptido, emisión 535 nm, excitación 405/465 nm, etiqueta de metilcuramina, lectura de punto final, enzima objetivo de quinasas de serina/treonina, técnica FRET, utilizado para el sector farmacéutico y biofarmacéutico y para ensayos y análisis de proteínas
Línea de productos Z-LYTE
Para utilizar con (aplicación) FRET
Incluye Péptido Z'-LYTE™ Ser/Thr 11, fosfopéptido Z'-LYTE™ Ser/Thr 11, 5X tampón de quinasa A, ATP, reactivo de desarrollo B, tampón de desarrollo
Volumen de muestra 800 x 20 μl
Contenido y almacenamiento Los kits de ensayo de cinasa Z´-LYTE™ contienen todos los reactivos necesarios para realizar las pruebas primarias o secundarias. La mayoría de los componentes del kit deben almacenarse a - 20 °C y algunos componentes del kit deben almacenarse a - 80 °C. Consulte COA para obtener instrucciones de almacenamiento específicas.
ensayo Ensayo de serina/treonina quinasa
Entrada del ensayo Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos)
Tipo de producto Kit de ensayo de quinasa peptídica Z'-LYTE™ Ser/Thr 22
Cantidad 800 x 20 μl
Formato Placa de 384 pocillos
Excitación/emisión 405/465, 535
Etiqueta o tinte Metilocumarina
N.º de reacciones 800 reacciones
Presentación de datos Punto final
Referencias JBC v 277:27839-27849 (2002)
Condiciones de envío Hielo seco
Fuente Basado en CDK7 (GLAKSFGSPNRA)
Propiedades de sustrato Sustrato basado en péptidos
Entrada diana NEK7, NEK6
Enzima diana Serina/treonina quinasa
Quinasas validadas NEK6, NEK7