Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de quinasa Z'-LYTE™ - péptido Ser/Thr 21
Descrizione
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This substrate is based upon CDC25C, containing Ser-216.
Specifica
Specifica
| Descripción | Kit de ensayo de quinasa peptídica Z'-LYTE™ Ser/Thr 21, 800 x 20 μl, 800 rxns, tipo de ensayo de serina/treonina quinasa, sustrato basado en péptido, emisión 535 nm, excitación 405/465 nm, etiqueta de metilcuramina, lectura de punto final, enzima objetivo de quinasas de serina/treonina, técnica FRET, utilizado para el sector farmacéutico y biofarmacéutico y para ensayos y análisis de proteínas |
| Línea de productos | Z-LYTE |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Incluye | Péptido Z'-LYTE™ Ser/Thr 11, fosfopéptido Z'-LYTE™ Ser/Thr 11, 5X tampón de quinasa A, ATP, reactivo de desarrollo B, tampón de desarrollo |
| Volumen de muestra | 800 x 20 μl |
| Contenido y almacenamiento | Los kits de ensayo de cinasa Z´-LYTE™ contienen todos los reactivos necesarios para realizar las pruebas primarias o secundarias. La mayoría de los componentes del kit deben almacenarse a - 20 °C y algunos componentes del kit deben almacenarse a - 80 °C. Consulte COA para obtener instrucciones de almacenamiento específicas. |
| ensayo | Ensayo de serina/treonina quinasa |
| Entrada del ensayo | Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos) |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de quinasa peptídica Z'-LYTE™ Ser/Thr 21 |
| Cantidad | 800 x 20 μl |
| Vedi altri risultati |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?