Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 18 Peptide
Descripción
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon an optimized synthetic peptide substrate for DYRK1A, and containing an R-P-X-(S⁄T)-P consensus sequence, where X is any residue.
Specifications
Specifications
| Objetivo | Serina/treonina cinasa |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| ensayo | Ensayo de serina/treonina cinasa |
| Contenido y almacenamiento | Los kits de ensayo de cinasa Z´-LYTE™ contienen todos los reactivos necesarios para realizar las pruebas primarias o secundarias. La mayoría de los componentes del kit deben almacenarse a - 20 °C y algunos componentes del kit deben almacenarse a - 80 °C. Consulte COA para obtener instrucciones de almacenamiento específicas. |
| Entrada del ensayo | Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos) |
| Etiqueta o tinte | Metilocumarina |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de quinasa |
| Cantidad | Ensayos de 800 x 20 µL |
| Formato | Placa de 384 pocillos |
| Tipo de muestra | RFRPASPLRGPP |
| Show More |