Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de quinasa Z'-LYTE™ - péptido Ser/Thr 17
Código de producto. 10328882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
800 x 20 μl
Tamaño de la unidad:
16000 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10328882 800 x 20 μl 16000 microlitros
1 options
Código de producto. 10328882 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PV4316
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Sustrato péptido etiquetado con cumarina y fluoresceína que puede utilizarse para la detección de la quinasa en un formato sin anticuerpos.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon glycogen synthase, containing Ser-7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Kit de ensayo de quinasa peptídica Z'-LYTE™ Ser/Thr 17, 800 x 20 μl, 800 rxns, tipo de ensayo de serina/treonina quinasa, sustrato basado en péptido, emisión 535 nm, excitación 405/465 nm, etiqueta de metilcuramina, lectura de punto final, enzima objetivo de quinasas de serina/treonina, técnica FRET, utilizado para el sector farmacéutico y biofarmacéutico y para ensayos y análisis de proteínas
Línea de productos Z-LYTE
Para utilizar con (aplicación) FRET
Incluye Péptido Z'-LYTE™ Ser/Thr 11, fosfopéptido Z'-LYTE™ Ser/Thr 11, 5X tampón de quinasa A, ATP, reactivo de desarrollo B, tampón de desarrollo
Volumen de muestra 800 x 20 μl
Contenido y almacenamiento 80 °C
ensayo Ensayo de serina/treonina quinasa
Entrada del ensayo Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos)
Tipo de producto Kit de ensayo de quinasa peptídica Z'-LYTE™ Ser/Thr 17
Cantidad 800 x 20 μl
Formato Placa de 384 pocillos
Excitación/emisión 405/465, 535
Etiqueta o tinte Metilocumarina
N.º de reacciones 800 reacciones
Presentación de datos Punto final
Referencias Biochem J. vol 296, pp. 843-9 (1993)
Condiciones de envío Hielo seco
Fuente Similar a Ser-7 de glucógeno sintasa KKLNRTLSVA (KKLNRTLSFAEPG)
Propiedades de sustrato Sustrato basado en péptidos
Entrada diana CAMK2B, PRKCN, PRKD2, DCAMKL2, PRKD1, NEK4, MELK
Enzima diana Serina/treonina quinasa
Quinasas validadas CAMK2B, DCAMKL2, MELK, NEK4, PRKCN, PRKD1, PRKD2