Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 16 Peptide
Produktkod. 12090186
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
Ensayos de 800 x 20 µL
Förpackningsstorlek:
800 reacciones
Produktkod. Cantidad Förpackningsstorlek
12090186 Ensayos de 800 x 20 µL 800 reacciones
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12090186 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PV3802
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kit de ensayo de quinasa Z'-LYTE™ - péptido Ser/Thr 16
Sustrato péptido etiquetado con cumarina y fluoresceína que puede utilizarse para la detección de la cinasa en un formato sin anticuerpos. Este péptido se basa en CDC25C, que contiene Ser-198.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Línea de productos Z´-LYTE
Objetivo Serina/treonina cinasa
Para utilizar con (aplicación) FRET
ensayo Ensayo de serina/treonina cinasa
Contenido y almacenamiento Los kits de ensayo de cinasa Z´-LYTE™ contienen todos los reactivos necesarios para realizar las pruebas primarias o secundarias. La mayoría de los componentes del kit deben almacenarse a - 20 °C y algunos componentes del kit deben almacenarse a - 80 °C. Consulte COA para obtener instrucciones de almacenamiento específicas.
Entrada del ensayo Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos)
Etiqueta o tinte Metilocumarina
Tipo de producto Kit de ensayo de quinasa
Cantidad Ensayos de 800 x 20 µL
Formato Placa de 384 pocillos
Tipo de muestra Residuos de CDC25C 193-204, centrados en Ser-198 (ELMEFSLKDQEA)
Excitación/emisión 405⁄465-535
N.º de reacciones 800 reacciones
Referencias JBC 278:25277 (2003)
Presentación de datos Extremo
Condiciones de envío Hielo seco
Sustrato Sustrato basado en péptidos
Entrada diana GRK7, ADRBK1, ADRBK2, ACVR1B, PLK2, PLK3, GRK6, GRK5, GRK4, PLK1
Quinasas validadas ACVR1B, ADRBK1, ADRBK2, GRK4, GRK5, GRK6, GRK7, PLK1, PLK2, PLK3
Visa mer Visa mindre
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.