Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 13 Peptide
Código de producto. 12060186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Ensayos de 800 x 20 µL
Tamaño de la unidad:
800 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12060186 Ensayos de 800 x 20 µL 800 reacciones
1 options
Código de producto. 12060186 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV3793
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Kit de ensayo de quinasa Z'-LYTE™ - péptido Ser/Thr 13
Sustrato péptido etiquetado con cumarina y fluoresceína que puede utilizarse para la detección de la cinasa en un formato sin anticuerpos. Este péptido se basa en la cadena ligera 2 de miosina, que contiene Ser-20 y una secuencia de consenso Hyd-X-R-X-X-(S⁄T), donde Hyd es un residuo hidrofóbico y X es cualquier residuo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Objetivo Serina/treonina cinasa
Para utilizar con (aplicación) FRET
ensayo Ensayo de serina/treonina cinasa
Contenido y almacenamiento Los kits de ensayo de cinasa Z´-LYTE™ contienen todos los reactivos necesarios para realizar las pruebas primarias o secundarias. La mayoría de los componentes del kit deben almacenarse a - 20 °C y algunos componentes del kit deben almacenarse a - 80 °C. Consulte COA para obtener instrucciones de almacenamiento específicas.
Entrada del ensayo Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos)
Etiqueta o tinte Metilocumarina
Tipo de producto Kit de ensayo de quinasa
Cantidad Ensayos de 800 x 20 µL
Formato Placa de 384 pocillos
Tipo de muestra Cadena ligera 2 de miosina (KKRPQRYSNVF)
Excitación/emisión 405⁄465-535
N.º de reacciones 800 reacciones
Referencias JBC(2001) 276, p38956
Presentación de datos Extremo
Condiciones de envío Hielo seco
Sustrato Sustrato basado en péptidos
Entrada diana ROCK2, MYLK2, DAPK3, CDC42BPA, CDC42BPB, CAMK4
Quinasas validadas CAMK4, CDC42BPA, CDC42BPB, DAPK3, MYLK2, ROCK2
Línea de productos Z´-LYTE