Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 11 Peptide
Código de producto. 12030186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Ensayos de 800 x 20 µL
Tamaño de la unidad:
800 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12030186 Ensayos de 800 x 20 µL 800 reacciones
1 options
Código de producto. 12030186 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV3670
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Kit de ensayo de quinasa Z'-LYTE - Ser/Thr 11 péptido
Sustrato péptido etiquetado con cumarina y fluoresceína que puede utilizarse para la detección de la cinasa en un formato sin anticuerpos. Este péptido se basa en betacaseína A2 bovina, que contiene Ser-17.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Objetivo Serina/treonina cinasa
Para utilizar con (aplicación) FRET
ensayo Ensayo de serina/treonina cinasa
Contenido y almacenamiento Los kits de ensayo de cinasa Z´-LYTE™ contienen todos los reactivos necesarios para realizar las pruebas primarias o secundarias. La mayoría de los componentes del kit deben almacenarse a - 20 °C y algunos componentes del kit deben almacenarse a - 80 °C. Consulte COA para obtener instrucciones de almacenamiento específicas.
Entrada del ensayo Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos)
Etiqueta o tinte Metilocumarina
Tipo de producto Kit de ensayo de quinasa
Cantidad Ensayos de 800 x 20 µL
Formato Placa de 384 pocillos
Tipo de muestra Residuos 14-21 (ESLSSSEE) de ßcaseína A2 bovina
Excitación/emisión 405⁄465-535
N.º de reacciones 800 reacciones
Referencias farmacopea J. Biochemistry, 186, pp.459-464 (1989)
Presentación de datos Extremo
Condiciones de envío Hielo seco
Sustrato Sustrato basado en péptidos
Entrada diana IKBKE, CSNK1D, CSNK2A1, FRAP1 (mTOR), CSNK1E, CSNK2A2, CSNK1A1
Quinasas validadas CSNK1A1, CSNK1D, CSNK1E, CSNK2A1, CSNK2A2, IKBKE, FRAP1 (mTOR)
Línea de productos Z´-LYTE