Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 1 Peptide
Descripción
Sustrato péptido etiquetado con cumarina y fluoresceína que puede utilizarse para la detección de la cinasa en un formato sin anticuerpos. Este péptido se basa en un péptido derivado de cinasa hepática porcina utilizada para estudiar la especificidad del sustrato PKA, y que contiene una secuencia consensuada R-R-X-S, donde X es cualquier residuo.
Especificaciones
Especificaciones
| Objetivo | Serina/treonina cinasa |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| ensayo | Ensayo de serina/treonina cinasa |
| Contenido y almacenamiento | Los kits de ensayo de cinasa Z´-LYTE™ contienen todos los reactivos necesarios para realizar las pruebas primarias o secundarias. La mayoría de los componentes del kit deben almacenarse a - 20 °C y algunos componentes del kit deben almacenarse a - 80 °C. Consulte COA para obtener instrucciones de almacenamiento específicas. |
| Entrada del ensayo | Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos) |
| Etiqueta o tinte | Metilocumarina |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de quinasa |
| Cantidad | Ensayos de 800 x 20 µL |
| Formato | Placa de 384 pocillos |
| Tipo de muestra | Cinasa de hígado piruvato porcino (LRRASLG) |
| Mostrar más |