Learn More
Z-Lys(z)-osu, TRC
Código de producto. 30477150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477150 100 mg 100 miligramos
30483391 250 mg 250 miligramos
30474346 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL488848100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21160-83-8
Fórmula molecular C26 H29 N3 O8
Peso molecular (g/mol) 511.52
Sinónimo L-Lysine, N2,N6-bis[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Carbamic acid, [(1S)-1-[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]-1,5-pentanediyl]bis-, bis(phenylmethyl) ester (9CI), Carbamic acid, [1-[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]-1,5-pentanediyl]bis-, bis(phenylmethyl) ester, (S)-, Succinimide, N-[(N2,N6-dicarboxy-L-lysyl)oxy]-, dibenzyl ester (8CI), NSC 250409, Nα,Nε-Dibenzyloxycarbonyl-L-lysine N-hydroxysuccinimide ester
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) (2S)-2,6-bis(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoato
SMILES O=C(NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)OCc3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (2S)-2,6-Bis(benzyloxycarbonylamino)hexanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29N3O8/c30-22-14-15-23(31)29(22)37-24(32)21(28-26(34)36-18-20-11-5-2-6-12-20)13-7-8-16-27-25(33)35-17-19-9-3-1-4-10-19/h1-6,9-12,21H,7-8,13-18H2,(H,27,33)(H,28,34)/t21-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.1955