Learn More
GVS Z-link respirador Zytec Sello de barbilla FR para PX5™ PAPR
Código de producto. 18419655
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
18419655 Verde cada uno
1 options
Código de producto. 18419655 Proveedor GVS N.º de proveedor 1601031CE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El RPB Z-Link es el respirador multiusos más versátil del mercado. Diseñado para ser resistente en aplicaciones industriales hostiles y al mismo tiempo práctico para satisfacer las demandas de los entornos de atención médica y ciencias biológicas.
El RPB Z-Link es el respirador multiusos más versátil del mercado. Diseñado para ser resistente en aplicaciones industriales hostiles y al mismo tiempo práctico para satisfacer las demandas de los entornos de atención médica y ciencias biológicas. El Z-Link ha sido diseñado teniendo en cuenta tu comodidad y funcionalidad, garantizando que, sin importar dónde trabajes, estarás protegido para los mejores momentos.
  • Ligero (880 g) y muy cómodo gracias al sistema de casco multiajuste.
  • Comodidad superior: El totalmente ajustable Comfort-Link El sistema de ajuste permite un control total de su tamaño a través del acolchado de apoyo y la banda para la cabeza ajustable de 360 grados y el sistema de trinquete.
  • Certificado según EN 12941 1998 +A2:2008 (TH2 con PX5™ PAPR) y EN 166 2001 1 BT 9 3.
  • Especificación técnica EN 397:2012 +A2:2012 (Cláusulas de impacto 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3) y
  • Cláusulas opcionales: Temperatura muy baja -300 °C, metal fundido, deformidad lateral, propiedades eléctricas 440 V CA
  • Incluye: Lente de seguridad 16-810, sello de mentón 16-731 Zytec FR, 04-831 PX5™ Tubo de respiración
  • Para usar con PAPR PX5™
Especificaciones
Color Verde
Desechables Reutilizables
Material Policarbonato
Tipo de producto Casco respiratorio
Tamaño Talla única
Con válvula de exhalación No