Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-leu-leu-dlu-7-amino-4-metilcoumarina
Código de producto. 15406489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406489 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15406489 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64613.#0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Descripción Blanco apagado
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Sustrato fluorogénico para la actividad hidrolizante del peptidillglutamil-péptido (similar a la caspasa) del proteasoma que puede ser estimulado en presencia de iones de Mg2+ y rápidamente desactivado por N-acetilimidazol
Fórmula molecular C35H44N4O9
Formula Weight (peso de la fórmula) 664,75
Sinónimo BML-ZW9345; Z-LLE-AMC
Sensibilidad Sensible a la luz
Solubilidad Soluble en DMSO
Tipo de producto Z-leu-leu-dlu-7-amino-4-metilcoumarina
Formulario Polvo liofilizado