Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-leu-glu(OMe)-his-ASP(OMe)-fluorometilo cetona trifluoroacetato sal hidrato
Código de producto. 15480407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480407 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 15480407 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64966.M^
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción De blanco apagado a marrón pálido
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor con permeabilidad celular de la caspasa 9que exhibe inhibición competitiva e irreversible
Fórmula molecular C32H43FN6O10.xC2HF3O2.yH2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 690.71(anhi)
Sinónimo Z-LEHD-FMK;
Solubilidad Soluble en DMSO.
Tipo de producto Z-leu-glu(OMe)-his-ASP(OMe)-fluorometilo cetona trifluoroacetato sal hidrato
Formulario Polvo