Learn More
ZL-fenilglicina, TRC
Código de producto. 30411650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30411650 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30411650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32730510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Z-L-Phenylglycine
CAS 53990-33-3
Fórmula molecular C6 H6 F N O . H Cl
Cantidad 10 g
Sinónimo (alphaS)-alpha-[[(Phenylmethoxy)carbonyl]amino]benzeneacetic Acid, (S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-2-(phenyl)ethanoic Acid, (S)-Carbobenzoxyphenylglycine, (S)-N-(Benzyloxycarbonyl)-2-phenylglycine, (S)-N-(Benzyloxycarbonyl)phenylglycine, (S)-[(Benzyloxycarbonyl)amino]phenylethanoic Acid, Benzyloxycarbonyl-L-phenylglycine, CBZ-L-Phenylglycine, Cbz-L-Phg-OH, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-phenylglycine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6FNO.ClH/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8;/h1-3,9H,8H2;1H
SMILES Cl.Nc1c(O)cccc1F
Nombre IUPAC clorhidrato de 2-amino-3-fluorofenol
Peso molecular (g/mol) 163.577
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.02