Learn More
ZL-arginina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Z-L-Arginine |
| CAS | 1234-35-1 |
| Fórmula molecular | C14H20N4O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | N2-Carboxy-L-arginine N2-Benzyl Ester, N2-Carboxy-L-arginine N-Benzyl Ester, Benzyloxycarbonyl-L-arginine, N-Carbobenzoxyarginine, N2-Benzyloxycarbonyl-L-arginine, Nalpha-(Benzyloxycarbonyl)arginine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N4O4/c15-13(16)17-8-4-7-11(12(19)20)18-14(21)22-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,18,21)(H,19,20)(H4,15,16,17)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-5-carbamimidamido-2-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 308.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.1485 |