Learn More
Z-Ile-Leu-aldehyde, MedChemExpress
Código de producto. 16467907
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467907 5 mg 5 miligramos
16415188 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16467907 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12465
MedChemExpress Z-Ile-Leu-aldehyde (Z-IL-CHO) is a potent and competitive peptide aldehyde inhibitor of γ-secretase and notch.
Z-Ile-Leu-aldehyde (Z-IL-CHO) is a potent and competitive peptide aldehyde inhibitor of γ-secretase and notch.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Z-Ile-Leu-aldehyde
Forma física Solid
CAS 161710-10-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H30N2O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Z-IL-CHO GSI-XII γ-Secretase inhibitor XII
Información de solubilidad DMSO : ≥ 41 mg/mL (113.12 mM)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H](C(N[C@H](C=O)CC(C)C)=O)[C@@H](C)CC
Peso molecular (g/mol) 362.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.46
Porcentaje de pureza 98.0%