Learn More
Z-Ile-Ile, TRC
Código de producto. 30408502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408502 250 mg 250 miligramos
30401016 500 mg -
30400585 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI266818250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42538-01-2
Fórmula molecular C20H30N2O5
Peso molecular (g/mol) 378.47
Sinónimo N-[N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucyl]-L-isoleucine
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)[C@@H](C)CC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Z-Ile-Ile
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30N2O5/c1-5-13(3)16(18(23)21-17(19(24)25)14(4)6-2)22-20(26)27-12-15-10-8-7-9-11-15/h7-11,13-14,16-17H,5-6,12H2,1-4H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)/t13-,14-,16-,17-/m0/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.2155