Learn More
MedChemExpress Z-IETD-FMK
Specifications
Specifications
| Pureza | 98.0% |
| CAS | 210344-98-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 654.68 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 41.67 mg/mL (63.65 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Z-IE(OMe)TD(OMe)-FMK |