Learn More
(Z)-Hexadec-11-en-1-ol, TRC
Código de producto. 30180364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180364 100 mg 100 miligramos
30179979 1 g 1 g
30179853 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180364 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH291114100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56683-54-6
Fórmula molecular C16 H32 O
Peso molecular (g/mol) 240.42
Sinónimo 11-Hexadecen-1-ol, (Z)-, (11Z)-11-Hexadecen-1-ol, (Z)-11-Hexadecen-1-ol, (Z)-11-Hexadecenol, cis-11-Hexadecen-1-ol
Nombre IUPAC (Z)-hexadec-11-en-1-ol
SMILES CCCC\C=C/CCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-11-Hexadecen-1-ol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h5-6,17H,2-4,7-16H2,1H3/b6-5-
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.2453