Learn More
(Z)-guggulsterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guggulsterone Z |
| CAS | 39025-23-5 |
| Fórmula molecular | C21 H28 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (17Z)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4+/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1 |
| SMILES | C\C=C\1/C(=O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17Z)-17-etiliden-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,16-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 312.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.2089 |