Learn More
Z-Gly-gly-osu, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Z-Gly-gly-osu |
| CAS | 32943-08-1 |
| Fórmula molecular | C15 H25 N7 O4 S3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25N7O4S3/c1-16-13(7-21(23)24)18-3-5-27-9-12-10-29-15(20-12)11-28-6-4-19-14(17-2)8-22(25)26/h7-8,10,16-19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b13-7+,14-8+ |
| SMILES | CN\C(=C/[N+](=O)[O-])\NCCSCc1csc(CSCCN\C(=C\[N+](=O)[O-])\NC)n1 |
| Nombre IUPAC | (E)-1-N-metil-1-N'-[2-[[2-[2-[[(E)-1-(metilamino)-2-nitroetenil]amino]etilsulfanilmetil]-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]etil]-2-nitroeteno-1,1-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 463.599 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.113 |