Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-Gly-Gly-Leu-7-amino-4-metilcumarina
Código de producto. 15426589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426589 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15426589 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64796.#0
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Descripción De blanco a amarillo pálido
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Un sustrato fluorogénico para la actividad similar a la quimotripsina del proteasoma
Fórmula molecular C28H32N4O7
Formula Weight (peso de la fórmula) 536,57
Sinónimo Z-Gly-Gly-Leu-AMC; Z-GGL-AMC
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Z-Gly-Gly-Leu-7-amino-4-metilcumarina
Formulario Polvo