Learn More
MedChemExpress Z-Gly-Gly-Arg-AMC acetate
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 2070009-61-7 |
| Solubilidad | DMSO : 500 mg/mL (781.67 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (31.27 mM∣Need ultrasonic) |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Cantidad | 50 mg |
| Peso molecular | 639.66 g/mol |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 98.02% |
| Condiciones de envío | Room temperature |