Learn More
(Z)-gemifloxacina mesilato, TRC
Código de producto. 30240830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240830 100 mg 100 miligramos
30240682 10 mg 10 miligramos
30240653 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG336000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210353-53-0
Fórmula molecular C18 H20 F N5 O4 . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 485.49
Sinónimo 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 7-[(4Z)-3-(aminomethyl)-4-(methoxyimino)-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, monomethanesulfonate, Factive, Floxguard, Gemifloxacin mesylate, Gemixa, LB 20304a, SB 265805S, Gemifloxacin Mesilate
Nombre IUPAC 7-[(4Z)-3-(aminometil)-4-metaxiiminopirrolidina-1-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-1,8-naftiridina-3-ácido carboxílico; Ácido metanosulfónico
SMILES CO\N=C\1/CN(CC1CN)c2nc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4.CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemifloxacin Mesilate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20FN5O4.CH4O3S/c1-28-22-14-8-23(6-9(14)5-20)17-13(19)4-11-15(25)12(18(26)27)7-24(10-2-3-10)16(11)21-17;1-5(2,3)4/h4,7,9-10H,2-3,5-6,8,20H2,1H3,(H,26,27);1H3,(H,2,3,4)/b22-14+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.138