Learn More
(Z)-Gamma-Jasmolactona (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-gamma-Jasmolactone |
| CAS | 63095-33-0 |
| Fórmula molecular | C10H16O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-(3Z)-3-Hexen-1-yldihydro-2(3H)-furanone, (Z)-5-(3-Hexenyl)dihydro-2(3H)-furanone, 5-(3Z)-3-Hexenyldihydro-2(3H)-furanone, cis-gamma-Jasmine Lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h3-4,9H,2,5-8H2,1H3/b4-3- |
| SMILES | CC\C=C/CCC1CCC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(Z)-hex-3-enil]oxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 168.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.115 |