Learn More
(Z)-Fluvoxamina, TRC
Código de producto. 30135583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135583 25 mg 25 miligramos
30008694 1 mg 1 miligramo
30006459 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF60350525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89035-92-7
Fórmula molecular C15 H21 F3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 318.33
Sinónimo 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1Z)-, 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (Z)-, 2-[[[(1Z)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethanamine, (Z)-Fluvoxamine
Nombre IUPAC 2-[(Z)-[5-metoxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentilideno]aminooxietanolamina
SMILES COCCCC\C(=N\OCCN)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-Fluvoxamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21F3N2O2/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3/b20-14-
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.1555
Porcentaje de pureza >95%