Learn More
(Z)-Fluoxastrobina, TRC
Código de producto. 30137345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137345 1 mg 1 miligramo
30134609 10 mg 10 miligramos
17991035 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5967011MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887973-21-9
Fórmula molecular C21 H16 Cl F N4 O5
Peso molecular (g/mol) 458.83
Sinónimo Methanone, [2-[[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoro-4-pyrimidinyl]oxy]phenyl](5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)-, O-methyloxime, (1Z)-, (Z)-Fluoxastrobin
Nombre IUPAC (Z)-1-[2-[6-(2-clorofenoxi)-5-fluoropirimidina-4-il]oxifenilo]-1-(5,6-dihidro-1,4,2-dioxazina-3-il)-N-metoximetanina
SMILES CO\N=C(/C1=NOCCO1)\c2ccccc2Oc3ncnc(Oc4ccccc4Cl)c3F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-fluoxastrobin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16ClFN4O5/c1-28-26-18(21-27-30-11-10-29-21)13-6-2-4-8-15(13)31-19-17(23)20(25-12-24-19)32-16-9-5-3-7-14(16)22/h2-9,12H,10-11H2,1H3/b26-18-
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.0793