Learn More
(Z)-fluoxastrobina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310381
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310381 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310381 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13801100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-fluoxastrobin
CAS 887973-21-9
Nombres de analitos o componentes (Z)-fluoxastrobin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C21 H16 Cl F N4 O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16ClFN4O5/c1-28-26-18(21-27-30-11-10-29-21)13-6-2-4-8-15(13)31-19-17(23)20(25-12-24-19)32-16-9-5-3-7-14(16)22/h2-9,12H,10-11H2,1H3/b26-18-
SMILES CO\N=C(/C1=NOCCO1)\c2ccccc2Oc3ncnc(Oc4ccccc4Cl)c3F
Nombre IUPAC (Z)-1-[2-[6-(2-clorofenoxi)-5-fluoro-pirimidin-4-il]oxifenil]-1-(5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il)-N-metoxi-metanamina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 458.83
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.0793 g/mol