Learn More
(Z)-flunarizina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-Flunarizine |
| CAS | 693765-11-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C26 H26 F2 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2Z)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-, Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2Z)-3-phenyl-2-propenyl]- (9CI), 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2Z)-3-phenyl-2-propen-1-yl]piperazine, 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2Z)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine, (Z)-Flunarizine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H26F2N2/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21/h1-15,26H,16-20H2/b7-4- |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(C\C=C/c3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4 |
| Nombre IUPAC | 1-[bis(4-fluorofenil)metil]-4-[(Z)-3-fenilprop-2-enil]piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 404.49 |
| Mostrar más |