Learn More
(Z)-Flunarizine, TRC
Código de producto. 30404801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404801 250 mg
30398438 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF455205250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693765-11-6
Fórmula molecular C26 H26 F2 N2
Peso molecular (g/mol) 404.49
Sinónimo Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2Z)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-, Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2Z)-3-phenyl-2-propenyl]- (9CI), 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2Z)-3-phenyl-2-propen-1-yl]piperazine, 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2Z)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine, (Z)-Flunarizine
Nombre IUPAC 1-[bis(4-fluorofenil)metil]-4-[(Z)-3-fenilprop-2-enil]piperazina
SMILES Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(C\C=C/c3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-Flunarizine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H26F2N2/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21/h1-15,26H,16-20H2/b7-4-
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.2064
Porcentaje de pureza >95%