Learn More
Z-FA-FMK, TRC
Código de producto. 30449538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449538 5 mg -
30457201 1 mg 1 miligramo
30453832 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30449538 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ3500005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 197855-65-5
Fórmula molecular C21H23FN2O4
Peso molecular (g/mol) 386.42
Sinónimo N-[(1S)-2-[(3-Fluoro-1-methyl-2-oxopropyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-carbamic acid Phenylmethyl Ester, [1(S)]-[2-[(3-Fluoro-1-methyl-2-oxopropyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-carbamic acid Phenylmethyl Ester
Nombre IUPAC Bencilo N-[(2S)-1-[(4-fluoro-3-oxobutan-2-il)amino]-1-oxo-3-fenilpropano-2-il]carbamato
SMILES CC(NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)CF
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Z-FA-FMK
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23FN2O4/c1-15(19(25)13-22)23-20(26)18(12-16-8-4-2-5-9-16)24-21(27)28-14-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,15,18H,12-14H2,1H3,(H,23,26)(H,24,27)/t15?,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1642