Learn More
(Z)-Etil 4-Bromo-3-metil-2-butenoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-Ethyl 4-Bromo-3-methyl-2-butenoate |
| CAS | 51371-55-2 |
| Fórmula molecular | C7 H11 Br O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11BrO2/c1-3-10-7(9)6(2)4-5-8/h4H,3,5H2,1-2H3/b6-4+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C(=C\CBr)\C |
| Nombre IUPAC | (E)-4-bromo-2-metilbut-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 207.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.9942 |