Learn More
(Z)- Disperse Yellow 39, TRC
Código de producto. 30179664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179664 250 mg 250 miligramos
30179446 2.5 g 2.50 g
30179577 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD496035250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38072-53-6
Fórmula molecular C17H16N2O
Peso molecular (g/mol) 264.32
Sinónimo (2Z)-2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]methylene]-1,2-dihydro-3H-indol-3-one
SMILES CN(C)c1ccc(C=C2Nc3ccccc3C2=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)- Disperse Yellow 39
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N2O/c1-19(2)13-9-7-12(8-10-13)11-16-17(20)14-5-3-4-6-15(14)18-16/h3-11,18H,1-2H3/b16-11+