Learn More
Z-diniconazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-Diniconazole |
| CAS | 76714-16-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (Z)-Diniconazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H17 Cl2 N3 O |
| Sinónimo | 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, β-[(2,4-dichlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (βZ)-, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, β-[(2,4-dichlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (Z)-, (βZ)-β-[(2,4-Dichlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (Z)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-4,4-dimethyl-1-penten-3-ol, Z-SO 8, (Z)-Diniconazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-9,14,21H,1-3H3/b13-6- |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CC(C)(C)C(O)\C(=C\c1ccc(Cl)cc1Cl)\n2cncn2 |
| Nombre IUPAC | (Z)-1-(2,4-diclorofenil)-4,4-dimetil-2-(1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-ol |
| Mostrar más |