Learn More
Z-diniconazol, TRC
Código de producto. 30369107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30369107 10 mg 10 miligramos
30381610 50 mg 50 miligramos
30377476 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30369107 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47982110MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-Diniconazole
CAS 76714-16-4
Nombres de analitos o componentes (Z)-Diniconazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H17 Cl2 N3 O
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, β-[(2,4-dichlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (βZ)-, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, β-[(2,4-dichlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (Z)-, (βZ)-β-[(2,4-Dichlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (Z)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-4,4-dimethyl-1-penten-3-ol, Z-SO 8, (Z)-Diniconazole
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-9,14,21H,1-3H3/b13-6-
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)C(O)\C(=C\c1ccc(Cl)cc1Cl)\n2cncn2
Nombre IUPAC (Z)-1-(2,4-diclorofenil)-4,4-dimetil-2-(1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-ol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 326.221
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.075