Learn More
(Z)-desbutil lumefantrina, TRC
Código de producto. 30354782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30354782 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30354782 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28934525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-Desbutyl Lumefantrine
CAS 355841-11-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C26 H24 Cl3 N O
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H24Cl3NO/c1-2-3-10-30-15-25(31)24-14-19(29)13-23-21(11-16-4-6-17(27)7-5-16)22-12-18(28)8-9-20(22)26(23)24/h4-9,11-14,25,30-31H,2-3,10,15H2,1H3/b21-11-
SMILES CCCCNCC(O)c1cc(Cl)cc2\C(=C/c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4c12
Nombre IUPAC 2-(butilamino)-1-[(9Z)-2,7-dicloro-9-[(4-clorofenil)metilideno]fluoren-4-il]etanol
Peso molecular (g/mol) 472.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.0923
Porcentaje de pureza >95