Learn More
ZD-fenilalaninol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Z-D-Phenylalaninol |
| CAS | 58917-85-4 |
| Fórmula molecular | C17H19NO3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (R)-[1-(Hydroxymethyl)-2-phenylethyl]-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, [(1R)-1-(Hydroxymethyl)-2-phenylethyl]-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, R)-Z-Phenylalaninol, N-Benzyloxycarbonyl-D-phenylalaninol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO3/c19-12-16(11-14-7-3-1-4-8-14)18-17(20)21-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H,18,20)/t16-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@@H](CO)CC2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | (R)-(1-hidroxi-3-fenilpropan-2-il)carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 285.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.14 |