Learn More
Z-Cys(Bzl)-OH, TRC
Código de producto. 30356191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30356191 500 mg
30360393 2.5 g
30358218 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356191 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC994800500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3257-18-9
Fórmula molecular C18H19NO4S
Peso molecular (g/mol) 345.41
Nombre IUPAC (2R)-3-benzilsulfanil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)ácido propanoico
SMILES OC(=O)[C@H](CSCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Z-Cys(Bzl)-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NO4S/c20-17(21)16(13-24-12-15-9-5-2-6-10-15)19-18(22)23-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,22)(H,20,21)/t16-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1035