Learn More
(Z)-clorfenvinfos, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-Chlorfenvinphos |
| CAS | 18708-87-7 |
| Fórmula molecular | C12 H14 Cl3 O4 P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl diethyl ester, (Z)-, Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl diethyl ester, (Z)- (8CI), Z-Chlorfenvinphos, cis-Chlorfenvinphos, β-CVP, β-Chlorfenvinphos |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14Cl3O4P/c1-3-17-20(16,18-4-2)19-12(8-13)10-6-5-9(14)7-11(10)15/h5-8H,3-4H2,1-2H3/b12-8- |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)O\C(=C/Cl)\c1ccc(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | Fosfato de [(Z)-2-cloro-1-(2,4-diclorofenil)etenil] dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 359.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.9695 |