Learn More
(Z)-Capsaicin, MedChemExpress
Código de producto. 16498708
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498708 10 mg 10 miligramos
16424617 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498708 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1583
MedChemExpress (Z)-Capsaicin is the cis isomer of capsaicin, acts as an orally active TRPV1 agonist, and is used in the research of neuropathic pain.
(Z)-Capsaicin is the cis isomer of capsaicin, acts as an orally active TRPV1 agonist, and is used in the research of neuropathic pain.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-Capsaicin
CAS 25775-90-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H27NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Zucapsaicin Civamide cis-Capsaicin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (409.29 mM)
SMILES CC(C)/C=C\CCCCC(NCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 305.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.41
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation