Learn More
(Z)-betametasona-∆17,20 21-aldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betamethasone Enol Aldehyde Z Isomer |
| CAS | 52647-06-0 |
| Fórmula molecular | C22 H27 F O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (Z)-2-((8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene)-2-hydroxyacetaldehyde, (Z)-9-Fluoro-11β,20-dihydroxy-16β-methylpregna-1,4,17(20)-triene-3,21-dione, (11β,16β,17Z)-9-Fluoro-11,20-dihydroxy-16-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, Betamethasone-(Z)-enolaldehyde, (Z)-9-Fluoro-11β,20-dihydroxy-16β-methylpregna-1,4,17(20)-triene-3,21-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,11-12,15-16,18,26-27H,4-5,8,10H2,1-3H3/b19-17-/t12-,15-,16-,18-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)/C/1=C(\O)/C=O |
| Nombre IUPAC | (2Z)-2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-ilideno]-2-hidroxi-acetaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 374.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.1893 |