Learn More
(Z)-Azoxistrobina, TRC
Código de producto. 18033150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18033150 25 mg 25 miligramos
18073640 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18033150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA96515525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143130-94-3
Fórmula molecular C22 H17 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 403.39
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-[[6-(2-cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (Z)-, Z-Azoxystrobin, Benzeneacetic acid, 2-[[6-(2-cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αZ)-, (Z)-Azoxystrobin
Nombre IUPAC metil(Z)-2-[2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidina-4-il]oxifenilo-3-metoxiprop-2-enoato
SMILES CO\C=C(/C(=O)OC)\c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-Azoxystrobin
Nombres de analitos o componentes (Z)-Azoxystrobin
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13-
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1168
Porcentaje de pureza >95%