Learn More
MP Biomedicals™ Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-Fluorometilcetona
Código de producto. 11434906 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434906 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 11434906 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 03FK01001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    541.00€
    514.50€ / 1 miligramos
    Ahorro 26.50€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-FMK es un inhibidor irreversible y con permeabilidad celular de la CPP32/apopaina.
Miembro de la familia CIE/CED-3 de cisteínas proteasas.
Especificaciones
Color Blanco
Contenido y almacenamiento Almacenar en un lugar fresco y seco Desecar.
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-Fluorometilcetona
Peso molecular 668
Formulario Maciza