Learn More
(Z)-Alfa-Hidroxi Tamoxifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-a-Hydroxy Tamoxifen |
| CAS | 97170-41-7 |
| Fórmula molecular | C26H29NO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H29NO2/c1-20(28)25(21-10-6-4-7-11-21)26(22-12-8-5-9-13-22)23-14-16-24(17-15-23)29-19-18-27(2)3/h4-17,20,28H,18-19H2,1-3H3/b26-25+ |
| SMILES | CC(O)\C(=C(\c1ccccc1)/c2cccc(OCCN(C)C)c2)\c3ccccc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 387.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.2198 |