Learn More
(Z)-alfa-bisaboleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-alpha-Bisabolene |
| CAS | 29837-07-8 |
| Fórmula molecular | C15 H24 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (Z)-2-Methyl-6-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-2,5-heptadiene, (Z)-4-(1,5-dimethyl-1,4-hexadienyl)-1-methyl-cyclohexene, 4-[(1Z)-1,5-Dimethyl-1,4-hexadienyl]-1-methyl-cyclohexene, 4-[(1Z)-1,5-Dimethyl-1,4-hexadien-1-yl]-1-methylcyclohexene, (Z)-1-Methyl-4-(6-methylhepta-2,5-dien-2-yl)cyclohex-1-ene, cis-α-Bisabolene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6-8,15H,5,9-11H2,1-4H3/b14-7- |
| SMILES | CC(=CC\C=C(\C)/C1CCC(=CC1)C)C |
| Nombre IUPAC | 1-metil-4-[(2Z)-6-metilhepta-2,5-dien-2-il]ciclohexeno |
| Peso molecular (g/mol) | 204.351 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.188 |