Learn More
(Z)-9-Propenyladenine, MedChemExpress
Código de producto. 16482768
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16482768 10 mg 10 miligramos
16480499 1 mg 1 miligramo
16475507 5 mg 5 miligramos
16464226 100 mg 100 miligramos
16459466 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16482768
Marca: Medchem Express HY100079A
MedChemExpress (Z)-9-Propenyladenine is a mutagenic impurity in tenofovir disoproxil fumarate. Tenofovir is an antiretroviral drug known as nucleotide analogue reverse transcriptase (NtART) inhibitor, which blocks reverse transcriptase, a crucial virus enzyme in HIV-1 and HBV.
(Z)-9-Propenyladenine is a mutagenic impurity in tenofovir disoproxil fumarate. Tenofovir is an antiretroviral drug known as nucleotide analogue reverse transcriptase (NtART) inhibitor, which blocks reverse transcriptase, a crucial virus enzyme in HIV-1 and HBV.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-9-Propenyladenine
CAS 1464851-21-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H9N5
Cantidad 10 mg
Sinónimo (Z)-Mutagenic Impurity of Tenofovir Disoproxil
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (570.81 mM)
SMILES NC1=C2N=CN(/C=C\C)C2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 175.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus