Learn More
(Z)-9-hexadecenal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-9-Hexadecenal |
| CAS | 56219-04-6 |
| Fórmula molecular | C16 H30 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 9-Hexadecenal, (Z)-, Palmitolealdehyde (6CI), (9Z)-9-Hexadecenal, (Z)-9-Hexadecenal, cis-9-Hexadecenal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h7-8,16H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7- |
| SMILES | CCCCCC\C=C/CCCCCCCC=O |
| Nombre IUPAC | (Z)-hexadec-9-enal |
| Peso molecular (g/mol) | 238.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.2297 |